Chauffe-plaques pour CCM
Fournisseur: CAMAG
022.3306 022.3306UK
552-0006EA 2170 EUR InStock
552-0006 552-0351
Chauffe-plaques pour CCM
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Le chauffe-plaques pour CCM est conçu pour le chauffage des plaques CCM à une température donnée, tout en assurant une répartition homogène de la chaleur sur toute la plaque. Le chauffe-plaques pour CCM est doté d'une surface chauffante CERAN® qui résiste à tous les réactifs courants et est facile à nettoyer. La surface chauffante 200×200 mm dispose d'une grille facilitant le bon positionnement de la plaque CCM.
  • Température réelle affichée numériquement
  • Température pouvant être paramétrée entre 25 et 200 °C
  • Plaque chauffante protégée contre la surchauffe
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité