Système HPTLC Vario System
Fournisseur: CAMAG
022.8550
552-0049EA 2390 EUR InStock
552-0049
Système HPTLC Vario System
Moniteurs de plaques CCM
Gain de temps par optimisation des conditions de développement.
  • Test de développement avec six solvants différents
  • Simulation de la configuration en mode sandwich et en mode cuve simultanément, ce qui rend les résultats directement comparables
  • Test simultané de six conditions différentes de pré-équilibrage, y compris l'humidité relative
  • Ces différentes conditions de développement peuvent être associées librement
Information de livraison: Le système HPTLC Vario System comprend une chambre HPTLC Vario pour plaques 100×100 mm et une unité de fraisage pour la préparation des plaques TLC/HPTLC.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité