Système de développement de plaques CCM/CCMHP, smartAlert
Fournisseur: CAMAG
022.5300
552-0078EA 391 EUR InStock
552-0078
Système de développement de plaques CCM/CCMHP, smartAlert
Moniteurs de plaques CCM
Solution idéale pour le contrôle du front de solvant dans le développement de plaques CCM/CCMHP, sans chronomètre. L'utilisateur définit la distance de développement souhaitée et, dès que le front de solvant a atteint cette position, des signaux visuels et sonores alertent l'opérateur. Cela permet une gestion plus constructive et efficace du temps/des tâches, et garantit la précision des résultats. Conçu pour fonctionner avec les cuves et les plaques de verre CCM/CCMHP de 200×200 mm ; fonctionnement sur batterie (jusqu'à 1000 développements).
  • Reproductibilité améliorée des résultats
  • Manipulation aisée
  • Économique et rapide, développement limité aux plaques utiles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité