TLC introductory kit, Micro Set A
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
814002 814003 814000 814001 814011 814012 814013
MANA814002EA 26.6 EUR InStock
MANA814002 MANA814003 552-0089 MANA814001 MANA814011 MANA814012 MANA814013
TLC introductory kit, Micro Set A
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
An ideal introductory kit for the science education sector. The kit contains all the the chemicals, plates and accessories for students to perform separations of dyes including: anthaquinone dye mixtures, lipophilic dye mixtures and food dye mixtures. The TLC plates are polyester sheet based with either silica, cellulose or alumina as coating.
Information de livraison: Kit includes 3 developing tanks, 50 glass capillaries (1 µl), 1 spotting guide, 1×10 ml measuring cylinder, 50 sheets 40×80 mm POLYGRAM SIL G/UV₂₅₄, 50 sheets 40×80 mm ALOX N/UV₂₅₄ and 50 sheets 40×80 mm of CEL 300, 3 dye mixtures (8 ml), 3 prepared solvent mixtures (100 ml), 2 felt pens and instruction manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité