TLC plates, mixed layers, glass backing
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
810043
552-0217EA 266 EUR InStock
552-0217
TLC plates, mixed layers, glass backing
Plaques CCM
Glass plates with mixed layers for TLC.
Alox/CEL-AC-Mix-25: mixed layer of aluminium oxide G and acetylated cellulose recommended for separation of PAHs.
SILCEL-Mix-25: mixed layer of cellulose and silica, recommended for separation of preservatives and other antimicrobial compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité