TLC developing chambers
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
814021
552-0273EA 40.4 EUR InStock
552-0273
TLC developing chambers
Chambres de développement CCM
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Recommended TLC plate size: Up to 4×8 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité