TLC education material kit, micro-set M
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
814100
552-0282EA 348 EUR InStock
552-0282
TLC education material kit, micro-set M
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Materials kit for scientific education.
  • Materials for the advanced kits F1, F2 and F3
  • Also usable as basic equipment for individual TLC studies
  • Developing chambers, glass capillaries, measuring cylinder, TLC sheets etc. are included
For beginners TLC micro-set A is recommendable. It contains all chemicals and accessories for fascinating experiments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité