TLC education advanced kit, micro set F1
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
814200 814201 814202 814203 814204 814205 814206
552-0287EA 257 EUR InStock
552-0287 MANA814201 MANA814202 MANA814203 MANA814204 MANA814205 MANA814206
TLC education advanced kit, micro set F1
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Advanced kit for science education.
  • All chemicals included for the separation of:
  • Amino acids test mixture and amino acids in urine sample
  • Heavy metal cations
Together with the materials from TLC micro-Set M an amino acid mixture (alanine, arginine, tryptophan, valine) as well as an heavy metal cation mixture (copper(II), manganese(II)) can be separated and visualised by spray reagents (ninhydrin and rubeanic acid).
Attention: * These products contain harmful substances which must be specially labeled as hazardous.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité