TLC education advanced kit, micro-set F2
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
814300 814301 814302
552-0288EA 171 EUR InStock
552-0288 MANA814301 MANA814302
TLC education advanced kit, micro-set F2
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Advanced kit for science education.
  • All chemicals included for the separation of:
  • Edible fats
  • Fats and cholesterol in blood
Together with the materials from TLC micro-Set M samples of butter, margarine, and edible oil as well as blood can be separated and visualised by molybdatophosphoric acid spray reagent.
Attention: * These products contain harmful substances which must be specially labelled as hazardous.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité