Flacon pulvérisateur
Fournisseur: witeg Labortechnik
2.147.000.C
552-6001EA 74.1 EUR InStock
552-6001
Flacon pulvérisateur
Pulvérisateurs
Flacon pulvérisateur en verre avec poire en caoutchouc pour une manipulation simple du pulvérisateur de solution.
  • Raccord pour générateur d'air comprimé
Capacité de 100 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité