Ruthénium ≥99.95% (base métaux), en pastilles 3-6 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
55236.06
55236.06EA 669 EUR InStock
55236.06
Ruthénium ≥99.95% (base métaux), en pastilles 3-6 mm
Ruthénium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: ≈1.5-2.5g/pellet Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité