Metalloid and non-metal mix for ICP, 10 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
55263-100ML
55263-100MLEA 184 EUR InStock
55263-100ML
Metalloid and non-metal mix for ICP, 10 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
100 mg/l: B, Si, P, S, Ge, As, Se, Sn, Sb and Te in 10% nitric acid and ≤0.5% hydrofluoric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité