Anti-c-Raf (pTyr 340 , Tyr 341 ) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
553009-10
553009-10EA 840 EUR InStock
553009-10
Anti-c-Raf (pTyr 340 , Tyr 341 ) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: c-Raf (pTyr 340 , Tyr 341 )
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité