Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid ≥98.5% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

55370-100G
55370-100GEA 121 EUR InStock
55370-100G
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid ≥98.5% pour détermination spectrophotométrique de Fe, Supelco®
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulphonic acid
Reagent for spectrophotometric det. of Fe(III)


Formule: C₉H₆INO₄S
Numéro MDL: MFCD00006793
Numéro CAS: 547-91-1
ONU: 2585
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8788fc79b98f2d49e0855c0f84bd9596fb294d2b&vid=0752e6b9361c7a004b654e80d3e1589914b3d935&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité