Union PEEK avec 2 raccords noirs pour capillaire 1/16 inches filetage 10-32 - passage de 0.3mm 1 * 2 Pce
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Union PEEK avec 2 raccords noirs pour capillaire 1/16 inches filetage 10-32 - passage de 0.3mm 1 * 2 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Union PEEK avec 2 raccords noirs pour capillaire 1/16 inches filetage 10-32 - passage de 0.3mm 1 * 2 Pce 554-1025 1 * 2 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou