Coudes pour capillaires, en PEEK
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-SLR-2210
554-1051EA 164 EUR InStock
554-1051
Coudes pour capillaires, en PEEK
Matériel de chromatographie Chromatographie, Boucles d'échantillonnage
These PEEK sample loops contain no metals or other extractable compounds. Therefore, no foreign materials will be introduced into the system. Softener free PE caps are used to avoid the contamination of the tubing. Particularly suited for separations involving proteins, peptides, nucleic acids or other samples of biological origin as well as in IC systems where metal traces may interact with ionic samples or release transition metals that may deactivate ion exchange columns.
Pour vannes de Ø int. 1/16”.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité