Cutter for stainless steel tubing, cutting wheel type
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-792
554-1103EA 269 EUR InStock
554-1103
Cutter for stainless steel tubing, cutting wheel type
Cutters
This is the ideal tool for cutting ¹/₁₆ and ¹/₈" stainless steel tubing, leaving smooth, uniform cuts requiring a minimum of deburring and/or reaming.
The easily replaced cutting wheel scores tubing, leaving cuts which allow tube-to-tube and tube-to-frit connections.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité