Pliers for stainless steel tubing
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-796
554-1105EA 59.5 EUR InStock
554-1105
Pliers for stainless steel tubing
Pinces
The pliers type of cutter can be used for quick cuts for non-critical applications or at hard to get places.
  • For easy cutting of ¹/₁₆" tubing off a coil
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité