Guillotine pour capillaires en polymère, Clean-Cut
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-797
554-1106EA 64.3 EUR InStock
554-1106
Guillotine pour capillaires en polymère, Clean-Cut
Cutters
Pour coupes perpendiculaires de tuyaux capillaires jusqu'à 1/8 ” en PEEK, PTFE, ETFE ou autres tuyaux en polymère
  • Verrou de sécurité de lame
  • Aucune distorsion extérieure ni obturation intérieure des tuyaux
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité