Raccords une pièce à tête hexagonale
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-M55110
554-1154EA 112 EUR InStock
554-1154
Raccords une pièce à tête hexagonale
Raccords et connecteurs
Les raccords PEEK à tête hexagonale à ferrule intégrée sont pratiques à installer avec la clé ValvTool et à associer avec les bagues couleurs Color-it.
  • Idéal pour l'utilisation avec des capillaires en PEEK
  • Port 10-32 s'adaptant sur pratiquement tout les raccords standard HPLC
Etanchéité jusqu'à 350 bars (5000 psi)
Etanchéité jusqu'à 350 bars (5000 psi)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité