PEEK starter kit
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-35P
554-1440EA 1180 EUR InStock
554-1440
PEEK starter kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Dans les applications LC impliquant des protéines, des peptides, des acides nucléiques ou d'autres échantillons d'origine biologique, les systèmes métalliques peuvent interagir avec les échantillons. Le kit de démarrage PEEK facilite le remplacement des tubes, fixations, ferrules, filtres de phase mobile et autres éléments en acier inoxydable afin de créer un environnement biocompatible pour les échantillons et la phase mobile.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité