Té de mélange
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-9000-0670
554-1547EA 243 EUR InStock
554-1547
Té de mélange
Raccords et connecteurs
PEEK with titanium filter element.
  • Ideal for analytical gradient HPLC with built-in protein friendly PAT filter
  • Totally metal-free
  • Can withstand pressure up to 350 bar
  • For 1/16" OD tubing
Biocompatible. Porosity 10 µm, dead volume 4 µl. Comes complete with three PEEK fingertight fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité