Colonne HPLC d'échange cationique, Asahipak ES-502C 7C
Fournisseur: Resonac
F7640001
554-2948EA 1280 EUR InStock
554-2948
Colonne HPLC d'échange cationique, Asahipak ES-502C 7C
Colonnes pour chromatographie
Polymère de type polyvinyl alcool contrairement à la gamme IEC (polyhydroxymethacrylate) offrant des profils de séparation différents.
  • Faible interaction hydrophobe avec les protéines permettant des conditions analytiques modérées
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité