Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
Fournisseur: Resonac
F8700015
554-2950EA 829 EUR InStock
554-2950
Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
Colonnes pour chromatographie
Pour un nettoyage efficace, inverser le sens du flux.
  • Taux d'élimination des protéines plus élevé que les colonnes PK
  • Ne convient pas à la purification de composés hydrophiles, choisir plutôt les colonnes MSpak PK
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité