Cutter pour capillaires, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-327
554-3024EA 53.5 EUR InStock
554-3024
Cutter pour capillaires, Upchurch Scientific®
Cutters
Conçu pour découper les capillaires polymères d'un diamètre externe de ¹/₁₆" et ¹/₈".
Doté de trous de guidage pour garantir un découpage de précision. Le cutter est durable, fiable et facile à utiliser.
Information de livraison: Set complet avec 5 lames de rechange.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité