Cutter pour tubes capillaires en polymère, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-350
554-3032EA 313 EUR InStock
554-3032
Cutter pour tubes capillaires en polymère, Upchurch Scientific®
Cutters
Conçu pour couper les tubes capillaires en polymère.
Le cutter effectue des coupes propres et perpendiculaires sans rompre les parois fines. Les gaines de protection sont conçues pour couper des tubes capillaires en polymère de 360 µm de diamètre externe. D'autres gaines sont disponibles pour couper des tubes de 510 µm et ¹/₃₂" de diamètre externe. Toutes les gaines de protection de tube mesurent 2" et sont en FEP.
Information de livraison: Livré avec un jeu de 10 gaines de protection de tube et cinq lames de rechange.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité