Adaptateur Luer-lock femelle/raccord to MicroTight®, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-662
554-3142EA 120 EUR InStock
554-3142
Adaptateur Luer-lock femelle/raccord to MicroTight®, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PEEK. Idéal pour perfuser les échantillons dans des dispositifs de type laboratoire sur puce. Ce produit n'introduit que 14 nl de volume supplémentaire à la voie de passage. Permet de raccorder directement une seringue à embout Luer ou un autre produit se terminant par un embout Luer mâle standard à des micro-capillaires de 360 µm de diamètre externe sans gaines de protection de tube. Les fixations MicroTight® sont incluses.
  • Pression nominale jusqu'à 45 psi (2,4 bar)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité