Unions MicroTight®, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-770 P-881 P-881-01 P-882 P-882-01 UH-630
554-3183EA 83 EUR InStock
554-3183 554-3204 554-3205 554-3206 554-3207 554-3274
Unions MicroTight®, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PEEK ou acier inoxydable. Création d'un raccord sans aucun volume mort (ZDV) entre les tubes de ¹/₁₆" de diamètre externe et les tubes capillaires.
  • Pression nominale jusqu'à 4000 psi (276 bar) pour P-770
  • Pression nominale jusqu'à 5000 psi (345 bar) pour P-881 et P-882
  • Pression nominale jusqu'à 12000 psi (827 bar) pour UH-630
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité