Chromatography columns, CHO 99
Fournisseur: TRANSGENOMIC
CHO-99-9855
554-4721EA 0 EUR InStock
554-4721
Chromatography columns, CHO 99
Colonnes pour chromatographie
Chromatography columns for carbohydrate analysis. Polymeric columns for carbohydrate analysis employ a technique called ligand-exchange chromatography for the separation of monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides up to 15 glucose units long.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité