Vydac 202TP C18-HL, HPLC columns
Fournisseur: Avantor
554-7582EA 988 EUR InStock
554-7582
Vydac 202TP C18-HL, HPLC columns
Colonnes pour chromatographie
Vydac TP is the first range of wide pore media phases developed in the Vydac range and it is the industry's standard for peptide and protein separations. The large pores of the 300 Å TP silica give polypeptide molecules complete access to the interior of the silica pores.
  • Long column lifetime and negligible phase leaching
  • Reliable protein purifications, scalable from analytical to preparative scale
  • Referenced in a large number of patents and publications
  • USP L1
Higher carbon load than 201TP. Developed for the separation of PAHs.
* Use with holder 80101/N and column coupler HI-081.
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité