VWR® Hichrom Pliers, for Stainless Steel Tubing
Fournisseur: Avantor
554-7744EA 74.8 EUR InStock
554-7744
VWR® Hichrom Pliers, for Stainless Steel Tubing
Pinces
These pliers are designed for cutting 1/16" stainless steel tubing and are especially suitable for tubing of 0,010" and 0,020" ID.
  • Leaves smooth and uniform cuts
  • De-burring may be necessary to achieve an optimum finish
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité