Retinoic acid, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
554720-500
554720-500EA 251 EUR InStock
554720-500
Retinoic acid, Millipore®
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité