Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25502-102130 25502-052130 25505-254630 25505-154630 25503-013001 25503-012101 25503-052130 25502-152130 25503-154630
555-5512EA 1120 EUR InStock
555-5512 554-4314 554-4316 555-5843 555-5519 555-5518 555-5527 555-5515 554-4315
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ C4
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes présentent une hydrophobicité inférieure à celles des colonnes C18 ou C8 et sont recommandées pour les analytes très hydrophobes.
  • Idéales pour l'analyse des protéines et des polypeptides hydrophobes
  • Formes de pics hautement symétriques
  • Les colonnes à taille de particule de 1,9 µm améliorent la rapidité et l'efficacité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité