BioHPLC column, DNASwift™ SAX-1S
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
066766
555-7161EA 1540 EUR InStock
555-7161
BioHPLC column, DNASwift™ SAX-1S
Colonnes pour chromatographie
This column is a strong anion-exchange column that provides exceptionally high resolution for the purification of oligonucleotides.
  • Compatible with high pH, solvents and high temperatures
  • Pressure and chemically stable monolith support coated with functionalised latex nanobeads
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité