Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-ALC Plus I et TG-ALC Plus II
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26063-2240 26063-2980 26063-3390 26063-3960
555-8780EA 807 EUR InStock
555-8780 555-8779 555-8778 555-8777
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-ALC Plus I et TG-ALC Plus II
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à application spécifique pour l'analyse du taux d'alcool dans le sang.
  • Faible ressuage pour un rapport signal/bruit amélioré, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Temps d'analyse réduit pour une séparation totale des alcools dans le sang
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité