Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Colonnes capillaires, TRACE™ TR-SimDist

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
260S348P
555-9437EA 408 EUR InStock
555-9437
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-SimDist
Colonnes pour chromatographie
  • Non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane
  • Optimized for simulated distillation analysis
  • Strongly cross-linked
  • Maximum temperature for <1,0 µm film is 400 °C
  • Maximum temperature for < 2,65 µm film is 370 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité