Capillary column end caps
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
260EC111
555-9468
Capillary column end caps
Raccords et connecteurs
These capillary column end caps are universal and fit any capillary column.
  • Reusable
  • Eliminate column contamination caused by leaving a column unsealed or sealed with a septum
  • Colour coded to ensure that the column is reinstalled the same way it came out
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité