Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide méthanesulfonique 0.1 M (0.1N) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

55517-1L
55517-1LEA 55.2 EUR InStock
55517-1L
Acide méthanesulfonique 0.1 M (0.1N) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Acide méthanesulfonique


Formule: CH₃SO₃H
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8137da5fde3057228ec53364177fd061764f802b&vid=b88cb5ced32e36f0bfd00b99c40ec8620f353e24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité