Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique, MSpak GF-310
Fournisseur: Resonac
F7600110
556-0063EA 2000 EUR InStock
556-0063
Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique, MSpak GF-310
Colonnes pour chromatographie
Colonnes semi-micro pour Asahipak GF-310 HQ. Efficace pour l'analyse de médicaments dans les échantillons biologiques à l'aide d'une méthode de commutation des colonnes permettant d'éliminer les protéines.
  • Utile pour l'analyse LC/MS
  • Convient à l'analyse des tensioactifs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité