Colonnes capillaires, DB-XLB
Fournisseur: Agilent
122-1262
558-0363EA 1380 EUR InStock
558-0363
Colonnes capillaires, DB-XLB
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne comporte un ressuage exceptionnellement faible et une faible polarité. La colonne fournit une analyse très spécifique des pesticides, des herbicides et des polychlorobiphényles (PCB) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La colonne DB-XLB est également excellente comme colonne de confirmation pour les analyses environnementales semivolatiles.
  • Faible ressuage et faible polarité
  • Limite de température étendue à 340/360 °C
  • Sélectivité unique avec une excellente inertie pour les composés actifs
  • Tests et certification MSD disponibles
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité