Saponine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
558255-100
558255-100EA 140 EUR InStock
558255-100
Saponine, Millipore®
Saponine
Saponin is a glycoside used to permeabilize cellular membranes
It exhibits hemolytic activity.
Densité: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité