Anti-MAPK9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
559304-200
559304-200EA 913 EUR InStock
559304-200
Anti-MAPK9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK9 (mitogen-activated protein kinase 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité