5-Butylpicolinic acid ≥99.0% (par HPLC) réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
55952-1G
55952-1GEA 301 EUR InStock
55952-1G
5-Butylpicolinic acid ≥99.0% (par HPLC) réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
5-Butylpicolinic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00006298
Numéro CAS: 536-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d59c52dc18dad53ef95523c8b386229f30917d&vid=ea8f5a64de7e04a01290be8c0e1f58cfb8aa5809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité