Acétone, Selectipur® Electronic_industry
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
55954791
55954791.EA 0 EUR InStock
55954791.
Acétone, Selectipur® Electronic_industry
Acétone
Produit de BASF
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Fut Inox 146 kg 55954791.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..