Vannes d'injection moyenne pression, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
V-451
560-0168EA 606 EUR InStock
560-0168
Vannes d'injection moyenne pression, Upchurch Scientific®
Vannes Vannes d'injection
Les vannes d'injection moyenne pression à 6 ports permettent une personnalisation aisée de la boucle d'échantillon externe. Il suffit de découper proprement un morceau de tube qui représente le volume d'échantillon que vous souhaitez injecter, en tenant compte du volume de port à port de la valve.
  • Biocompatible et inerte
  • Surfaces humidifiées à la résine Vespel® et PTFE résistante aux produits chimiques
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
Informations de commande: Chaque valve inclut six fixations sans bride ¹/₄ - 28 pour tubes de ¹/₁₆" ou ¹/₈" de diamètre externe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité