Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

5600-02EA 0 EUR InStock
5600-02
Acide nitrique 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide nitrique


Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité