Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 0.01 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

Management of Change (MOC) category = NI

5611-02EA 70.15 EUR InStock
5611-02
Acide chlorhydrique 0.01 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Standardized at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardization value accurate to ±1 part per 1000, provided on label.


Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0095 - 0.0105
Normality 0.0095 - 0.0105
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité