Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 2 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

Management of Change (MOC) category = NI

5616-02EA 78.77 EUR InStock
5616-02
Acide chlorhydrique 2 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.


Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤10
Appearance (clear, colorless solution) Passes Test
Color (APHA) ≤ 10
Normality 1.995 - 2.005
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité