Acide chlorhydrique 6 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
5619-02EA 82.92 EUR InStock
5619-02
Acide chlorhydrique 6 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
These acids are tested for common trace metals.
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.95 - 6.05
Normality (eq/L) 5.95 - 6.05
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Plastique 1 L 5619-02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité