Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Management of Change (MOC) category = NI
5621-02EA 70.55 EUR InStock
5621-02
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications. 
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité